2,2-Dimethylcyclopropancarbonsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR911879-25G
APOSOR911879-25GEA 769 CHF
APOSOR911879-25G
2,2-Dimethylcyclopropancarbonsäure 97%
2,2-Dimethylcyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04972493
CAS-Nummer: 75885-59-5