Methyl-4-hydroxy-3-methylbenzoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 4-hydroxy-3-methylbenzoate
OR911863-10G OR911863-25G
APOSOR911863-10GEA 436 CHF
APOSOR911863-10G APOSOR911863-25G
Methyl-4-hydroxy-3-methylbenzoate 98%
Methyl-4-hydroxy-3-methylbenzoate
Formel: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06203848
CAS-Nummer: 42113-13-3