Methyl-4-methylthiazole-5-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR911845-5G
APOSOR911845-5GEA 78.4 CHF
APOSOR911845-5G
Methyl-4-methylthiazole-5-carboxylate 95%
Methyl-4-methylthiazole-5-carboxylate
Formel: C₆H₇NO₂S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 81569-44-0