3,4-Diethoxyaniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR911808-1G OR911808-5G
APOSOR911808-1GEA 29.3 CHF
APOSOR911808-1G APOSOR911808-5G
3,4-Diethoxyaniline 98%
3,4-Diethoxyaniline
Formel: C₁₀H₁₅NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00026782
CAS-Nummer: 39052-12-5