Ethyl-2-cyano-4,4-diethoxybutyrate
Lieferant: Apollo Scientific
OR911764-25G OR911764-5G
APOSOR911764-25GEA 57.8 CHF
APOSOR911764-25G APOSOR911764-5G
Ethyl-2-cyano-4,4-diethoxybutyrate
Ethyl-2-cyano-4,4-diethoxybutyrate
Formel: C₁₁H₁₉NO₄
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02094250
CAS-Nummer: 52133-67-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III