6-Chloroindole-2-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR911762-1G
OR911762-25G
OR911762-5G
APOSOR911762-1GEA
110
CHF
APOSOR911762-1G
APOSOR911762-25G
APOSOR911762-5G
6-Chloroindole-2-carboxylic acid 98%
6-Chloroindole-2-carboxylic acid
Formel:
C₉H₆ClNO₂ MW: 195,602 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01863157 CAS-Nummer: 16732-75-5 |