2,3-Dimethylphenylacetic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2,3-Dimethylbenzeneacetic acid
OR911756-1G OR911756-25G OR911756-5G
APOSOR911756-1GEA 52.2 CHF
APOSOR911756-1G APOSOR911756-25G APOSOR911756-5G
2,3-Dimethylphenylacetic acid 98%
2,3-Dimethylphenylacetic acid
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03844736
CAS-Nummer: 30981-98-7