4-Pyridylacetonitrile hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR911754-1G OR911754-25G OR911754-5G
APOSOR911754-1GEA 66.2 CHF
APOSOR911754-1G APOSOR911754-25G APOSOR911754-5G
4-Pyridylacetonitrile hydrochloride 95%
4-Pyridylacetonitrile hydrochloride
Formel: C₇H₇ClN₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012825
CAS-Nummer: 92333-25-0