2-Methyl-4,6-dimethoxypyrimidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR911753-5G
APOSOR911753-5GEA 129 CHF
APOSOR911753-5G
2-Methyl-4,6-dimethoxypyrimidine 98%
2-Methyl-4,6-dimethoxypyrimidine
Formel: C₇H₁₀N₂O₂
MW: 154,169 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06657567
CAS-Nummer: 13566-48-8