3-Phenylpropanamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
3-Phenylpropanamide
OR911750-25G
OR911750-5G
APOSOR911750-25GEA
289
CHF
APOSOR911750-25G
APOSOR911750-5G
3-Phenylpropanamid 98%
3-Phenylpropanamid
Formel:
C₉H₁₁NO MW: 149,19 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00025535 CAS-Nummer: 102-93-2 |