1-Propyl-1H-imidazol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
1-Propyl-1H-imidazole
OR911741-500G
APOSOR911741-500GEA
237
CHF
APOSOR911741-500G
1-Propyl-1H-imidazol 97%
1-Propylimidazole
Formel:
C₆H₁₀N₂ MW: 110,16 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00060494 CAS-Nummer: 35203-44-2 |