(S)-(-)-4-Chlor-α-methylbenzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-1-(4-Chlorophenyl)ethylamine
OR911668-100G OR911668-25G OR911668-5G
APOSOR911668-100GEA 0 CHF
APOSOR911668-100G APOSOR911668-25G APOSOR911668-5G
(S)-(-)-4-Chlor-α-methylbenzylamin 98%
(S)-(-)-4-Chlor-α-methylbenzylamin
Formel: C₈H₁₀ClN
MW: 155,63 g/mol
Siedepunkt: 232 °C/760mmHg
Dichte: 1.115 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00671640
CAS-Nummer: 4187-56-8
UN: 2810
ADR: 6.1,II