2-Isopropyl-3-methoxypyrazin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR911656-25G OR911656-5G
APOSOR911656-25GEA 107 CHF
APOSOR911656-25G APOSOR911656-5G
2-Isopropyl-3-methoxypyrazin 98%
2-Isopropyl-3-methoxypyrazin
Formel: C₈H₁₂N₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006135
CAS-Nummer: 25773-40-4