2-Propylimidazol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR911603-500G
APOSOR911603-500GEA
108
CHF
APOSOR911603-500G
2-Propylimidazol 95%
2-Propylimidazole
Formel:
C₆H₁₀N₂ MW: 110,1570 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00059158 CAS-Nummer: 50995-95-4 |