3-(Chlormethyl)benzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Cyanobenzyl chloride
OR911554-25G
APOSOR911554-25GEA 87 CHF
APOSOR911554-25G
3-(Chlormethyl)benzonitril 98%
3-(Chlormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₆ClN
MW: 151,5900 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02684191
CAS-Nummer: 64407-07-4