(±)-Tetrahydrofurfurylchlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR911546-100G
OR911546-25G
APOSOR911546-100GEA
0
CHF
APOSOR911546-100G
APOSOR911546-25G
(±)-Tetrahydrofurfurylchlorid 95%
(±)-Tetrahydrofurfurylchlorid
Formel:
C₅H₉ClO MW: 120,58 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005370 CAS-Nummer: 3003-84-7 |