Methyl-2,3-dihydroxybenzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2,3-dihydroxybenzoate
OR911539-100G OR911539-25G
APOSOR911539-100GEA 291 CHF
APOSOR911539-100G APOSOR911539-25G
Methyl-2,3-dihydroxybenzoat 98%
Methyl-2,3-dihydroxybenzoat
Formel: C₈H₈O₄
MW: 168,1467 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039520
CAS-Nummer: 2411-83-8