2-Propylpyridine-4-carbothioamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Propyl-4-pyridinecarbothioamide, 2-Propylthioisonicotinamide, 2-Propylpyridine-4-carbothioamide, Prothionamide
OR911524-100G OR911524-25G
APOSOR911524-100GEA 261 CHF
APOSOR911524-100G APOSOR911524-25G
2-Propylpyridine-4-carbothioamide 98%
2-Propylpyridine-4-carbothioamide
Formel: C₉H₁₂N₂S
MW: 180,27 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00464119
CAS-Nummer: 14222-60-7