(±)-3-Chlormandelsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
(±)-3-Chlorophenylglycolic acid, 3-Chloromandelic acid
OR911512-100G
OR911512-25G
APOSOR911512-100GEA
284
CHF
APOSOR911512-100G
APOSOR911512-25G
(±)-3-Chlormandelsäure 98%
(±)-3-Chlormandelsäure
Formel:
C₈H₇ClO₃ MW: 186,59 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00829409 CAS-Nummer: 16273-37-3 |