2-Hydroxyquinoline-4-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Hydroxycinchoninic Acid
OR911510-500G
APOSOR911510-500GEA 219 CHF
APOSOR911510-500G
2-Hydroxyquinoline-4-carboxylic acid 98%
2-Hydroxyquinoline-4-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₇NO₃
MW: 189,17 g/mol
Melting Pt: 300 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00023942
CAS-Nummer: 15733-89-8