3-(3-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9115-1G OR9115-250MG
APOSOR9115-1GEA 55.7 CHF
APOSOR9115-1G APOSOR9115-250MG
3-(3-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
3-(3-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
Formel: C₉H₇N₃O₂
MW: 189,18 g/mol
Melting Pt: 126…128 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00106146
CAS-Nummer: 59843-77-5