2-(Methylthio)pyrazin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR911470-100G OR911470-25G
APOSOR911470-100GEA 70.5 CHF
APOSOR911470-100G APOSOR911470-25G
2-(Methylthio)pyrazin 98%
2-(Methylthio)pyrazine
Formel: C₅H₆N₂S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041024
CAS-Nummer: 21948-70-9