2-Ethyl-1,3-cyclopentandion 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR911447-100G
OR911447-500G
APOSOR911447-100GEA
119
CHF
APOSOR911447-100G
APOSOR911447-500G
2-Ethyl-1,3-cyclopentandion 98%
2-Ethyl-1,3-cyclopentandion
Formel:
C₇H₁₀O₂ MW: 126.16 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00044191 CAS-Nummer: 823-36-9 |