2-Furaldehyde diethyl acetal 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR911440-1G OR911440-5G
APOSOR911440-1GEA 0 CHF
APOSOR911440-1G APOSOR911440-5G
2-Furaldehyde diethyl acetal 95%
2-Furaldehyde diethyl acetal
Formel: C₉H₁₄O₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003245
CAS-Nummer: 13529-27-6