1-Benzyl-2,4-imidazolidindion 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Benzylimidazolidine-2,4-dione
OR911408-100G OR911408-25G
APOSOR911408-100GEA 347 CHF
APOSOR911408-100G APOSOR911408-25G
1-Benzyl-2,4-imidazolidindion 95%
1-Benzylhydantoin
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₂
MW: 190,1986 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00466790
CAS-Nummer: 6777-05-5