6-Nitro-o-kresol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methyl-6-nitrophenol
OR911362-100G OR911362-25G
APOSOR911362-100GEA 1480 CHF
APOSOR911362-100G APOSOR911362-25G
6-Nitro-o-kresol 98%
6-Nitro-o-kresol
Formel: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00031116
CAS-Nummer: 13073-29-5