2-Methyl-6-nitroanisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR911188-25GEA
542
CHF
APOSOR911188-25G
APOSOR911188-10G
APOSOR911188-5G
2-Methyl-6-nitroanisol 98%
2-Methyl-6-nitroanisol
Formel:
C₈H₉NO₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00661626 CAS-Nummer: 18102-29-9 |