3-(4-Ethoxyphenyl)propionsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
3-(4-Ethoxyphenyl)propanoic acid
OR911154-25G
APOSOR911154-25GEA
291
CHF
APOSOR911154-25G
3-(4-Ethoxyphenyl)propionsäure 95%
3-(4-Ethoxyphenyl)propionsäure
Formel:
C₁₁H₁₄O₃ MW: 194,23 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00016557 CAS-Nummer: 4919-34-0 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)