2-Methyl-6-nitro-1H-benzimidazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR911105-5G
APOSOR911105-5GEA 76.6 CHF
APOSOR911105-5G
2-Methyl-6-nitro-1H-benzimidazole 98%
2-Methyl-6-nitro-1H-benzimidazole
Formel: C₈H₇N₃O₂
MW: 177,16 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00748168
CAS-Nummer: 1792-40-1