N-Methylbenzolsulfonamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR911104-100G
OR911104-25G
APOSOR911104-100GEA
443
CHF
APOSOR911104-100G
APOSOR911104-25G
N-Methylbenzolsulfonamid 97%
N-Methylbenzolsulfonamid
Formel:
C₇H₉NO₂S MW: 171,21 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00025023 CAS-Nummer: 5183-78-8 |