N-Methyl-3-piperidinamindihydrochlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
3-(Methylamino)piperidine dihydrochloride
OR910998-100G
APOSOR910998-100GEA
140
CHF
APOSOR910998-100G
N-Methyl-3-piperidinamindihydrochlorid 97%
N-Methylpiperidin-3-amine dihydrochloride
Formel:
C₆H₁₆Cl₂N₂ MW: 187,1100 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00673143 CAS-Nummer: 127294-77-3 |