3-Phenylbenzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
[1,1'-biphenyl]-3-carbonitrile
OR910931-5G
APOSOR910931-5GEA
142
CHF
APOSOR910931-5G
3-Phenylbenzonitril 97%
3-Phenylbenzonitril
Formel:
C₁₃H₉N MW: 179,2173 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00236364 CAS-Nummer: 24973-50-0 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)