Di-tert-butyliminodicarboxylat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Di-(tert-butyl) imidodicarbonate
OR9109-100G OR9109-25G OR9109-5G
APOSOR9109-100GEA 144 CHF
APOSOR9109-100G APOSOR9109-25G APOSOR9109-5G
Di-tert-butyliminodicarboxylat 97%
Di-tert-butyliminodicarboxylat
Formel: C₁₀H₁₉NO₄
MW: 217,27 g/mol
Melting Pt: 114…117 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00043309
CAS-Nummer: 51779-32-9