6,8-Dimethylchinolin-2(1H)-on 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR910493-1G
OR910493-25G
OR910493-5G
APOSOR910493-1GEA
158
CHF
APOSOR910493-1G
APOSOR910493-25G
APOSOR910493-5G
6,8-Dimethylchinolin-2(1H)-on 98%
6,8-Dimethylchinolin-2(1H)-on
Formel:
C₁₁H₁₁NO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD15143578 CAS-Nummer: 54904-39-1 |