Oxindol-6-carbonsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Oxoindoline-6-carboxylic acid
OR910478-5G
APOSOR910478-5GEA 115 CHF
APOSOR910478-5G
Oxindol-6-carbonsäure 97%
Oxindol-6-carbonsäure
Formel: C₉H₇NO₃
MW: 177,1600 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01415801
CAS-Nummer: 334952-09-9