5-Phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-ol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Phenyl-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-one
OR910413-1G
APOSOR910413-1GEA 170 CHF
APOSOR910413-1G
5-Phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-ol 98%
5-Phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-ol
Formel: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05023177
CAS-Nummer: 1199-02-6