5-Nitro-1H-indazol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Nitro-1H-indazole, 5-NINA, 5-Nitroindazole
OR9104-100G OR9104-500G OR9104-25G
APOSOR9104-100GEA 83.6 CHF
APOSOR9104-100G APOSOR9104-500G APOSOR9104-25G
5-Nitro-1H-indazol 95%
5-Nitro-1H-indazole
Formel: C₇H₅N₃O₂
MW: 163,14 g/mol
Melting Pt: 204…208 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005693
CAS-Nummer: 5401-94-5