Ethyl-5-methyloxazole-4-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR910383-1G OR910383-250MG OR910383-5G OR910383-500MG
APOSOR910383-1GEA 110 CHF
APOSOR910383-1G APOSOR910383-250MG APOSOR910383-5G APOSOR910383-500MG
Ethyl-5-methyloxazole-4-carboxylate 95%
Ethyl-5-methyloxazole-4-carboxylate
Formel: C₇H₉NO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00105462
CAS-Nummer: 32968-44-8