1-tert-Butoxycarbonyl-1,2,4-triazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
tert-Butyl 1H-1,2,4-triazole-1-carboxylate, 1-Boc-1,2,4-triazole
OR910221-25G
OR910221-5G
APOSOR910221-25GEA
379
CHF
APOSOR910221-25G
APOSOR910221-5G
1-tert-Butoxycarbonyl-1,2,4-triazole 98%
1-tert-Butoxycarbonyl-1,2,4-triazole
Formel:
C₇H₁₁N₃O₂ MW: 169,18 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00042665 CAS-Nummer: 41864-24-8 |