4-Brom-1,5-dimethyl-1H-pyrazol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Bromo-1,5-dimethylpyrazole
OR910220-1G OR910220-5G OR910220-10G
APOSOR910220-1GEA 69.6 CHF
APOSOR910220-1G APOSOR910220-5G APOSOR910220-10G
4-Brom-1,5-dimethyl-1H-pyrazol 95%
4-Bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole
Formel: C₅H₇BrN₂
MW: 175,0265 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09759006
CAS-Nummer: 5775-86-0