1-Benzyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR910197-1G OR910197-5G
APOSOR910197-1GEA 65.3 CHF
APOSOR910197-1G APOSOR910197-5G
1-Benzyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd 95%
1-Benzyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel: C₁₁H₁₀N₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02179567
CAS-Nummer: 63874-95-3