1-(4-Chlorphenyl)-3-methyl-1H-pyrazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(4-Chlorophenyl)-3-methyl-1H-pyrazole
OR910139-1G OR910139-5G
APOSOR910139-1GEA 244 CHF
APOSOR910139-1G APOSOR910139-5G
1-(4-Chlorphenyl)-3-methyl-1H-pyrazol 98%
1-(4-Chlorophenyl)-3-methyl-1H-pyrazole
Formel: C₁₀H₉ClN₂
MW: 192.65 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11848681
CAS-Nummer: 27301-77-5