2-Methyl-2H-indazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR910128-1G OR910128-5G
APOSOR910128-1GEA 257 CHF
APOSOR910128-1G APOSOR910128-5G
2-Methyl-2H-indazol 98%
2-Methyl-2H-indazole
Formel: C₈H₈N₂
MW: 132.162 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00234418
CAS-Nummer: 4838-00-0