1-(2-Piperidinoethyl)-1H-pyrazol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR910111-1G
OR910111-250MG
APOSOR910111-1GEA
436
CHF
APOSOR910111-1G
APOSOR910111-250MG
1-(2-Piperidinoethyl)-1H-pyrazol 97%
1-(2-Piperidinoethyl)-1H-pyrazol
Formel:
C₁₀H₁₇N₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03727253 CAS-Nummer: 1187385-66-5 |