3-(4-Chlorphenyl)-1,2,4-oxadiazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR910107-100G OR910107-25G OR910107-5G
APOSOR910107-100GEA 967 CHF
APOSOR910107-100G APOSOR910107-25G APOSOR910107-5G
3-(4-Chlorphenyl)-1,2,4-oxadiazol 98%
3-(4-Chlorophenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formel: C₈H₅ClN₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00121590
CAS-Nummer: 10550-15-9