4-Brom-1,3-dimethyl-1H-pyrazol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR910091-25G
APOSOR910091-25GEA 180 CHF
APOSOR910091-25G
4-Brom-1,3-dimethyl-1H-pyrazol 95%
4-Bromo-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
Formel: C₅H₇BrN₂
MW: 175,0265 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00985488
CAS-Nummer: 5775-82-6