1-(4-Nitrophenyl)-1H-pyrazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR910032-25G
APOSOR910032-25GEA 119 CHF
APOSOR910032-25G
1-(4-Nitrophenyl)-1H-pyrazole 98%
1-(4-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
Formel: C₉H₇N₃O₂
MW: 189,1700 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00187828
CAS-Nummer: 3463-30-7