1-Methyl-3-isochinolinol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
1-Methylisoquinolin-3-ol
OR909962-1G
OR909962-5G
APOSOR909962-1GEA
207
CHF
APOSOR909962-1G
APOSOR909962-5G
1-Methyl-3-isochinolinol 98%
1-Methyl-3-isochinolinol
Formel:
C₁₀H₉NO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11053887 CAS-Nummer: 16535-89-0 |