5-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carbaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909943-1G
OR909943-250MG
OR909943-5G
APOSOR909943-1GEA
323
CHF
APOSOR909943-1G
APOSOR909943-250MG
APOSOR909943-5G
5-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carbaldehyd 98%
5-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carbaldehyd
Formel:
C₉H₈N₂O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11053823 CAS-Nummer: 178488-37-4 |