6-Methyl-3-isochinolinol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Methyl-3-hydroxyisoquinoline
OR909923-1G OR909923-5G
APOSOR909923-1GEA 201 CHF
APOSOR909923-1G APOSOR909923-5G
6-Methyl-3-isochinolinol 96%
6-Methyl-3-isochinolinol
Formel: C₁₀H₉NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12546459
CAS-Nummer: 51463-11-7